Beskrivelse
- Materiale: Polyethylen (PE)
- Længde: 10 meter
- Diameter: 1 mm ID / 1,8 mm OD
- Befugtet del: Ja
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kapillærrør |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,04 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,07 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Materiale | Polyethylen |