Få mere at vide
SCAT Korrugeret rør til HPLC
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
6.5 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Beskrivelse
Vær forberedt på HPLC med SCAT™ korrugerede rør.
- Fleksibel slange
- Til HPLC-instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.5 mm |
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | HPLC instrument |
| Til brug med (applikation) | Lækforbindelse af forskellige HPLC-systemer |
| Farve | Grå |
| Produkttype | Bølgeformet rør |