Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polyethylen hætte
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.3 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Septum | Ja |
| Til brug med (applikation) | Anvendes som flaskelukke til vaskemaskine eller midlertidig lukning |
| Inkluderer | Med Septum |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Emballagetype | 100 pakke |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Vis mere |