Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen Bung
Shop alle Bürkle produkter
Standard konusled:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hul prop tillader brug af rør eller tragte
- Tætningsringe giver en tæt tætning
- Velegnet til fødevarer
- Ottekantet form letter åbning
- Polyethylen giver god kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til Fødevarer |
| Standard konusled | 29/32 |
| Farve | Hvid, Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 25.8 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 29 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Bung |