Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen Bung
Artikelnummer. 15415574 Shop alle Bürkle produkter
Standard konusled:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15415574
Brand: Buerkle™ 97600716
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med polyethylen for styrke, holdbarhed og fleksibilitet. Buerkle™ Polyethylenbøjler fås i en lang række størrelser.
  • Hul prop tillader brug af rør eller tragte
  • Tætningsringe giver en tæt tætning
  • Velegnet til fødevarer
  • Ottekantet form letter åbning
  • Polyethylen giver god kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til Fødevarer
Standard konusled 16/7
Farve Hvid, Rød
Diameter (metrisk) bund 5.9 mm
Diameter (metrisk) Top 7.5 mm
Materiale Polyethylen
Produkttype Bung