Få mere at vide
BRAND™ HDPE spand
Artikelnummer. p-8010279 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Højde (metrisk):
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10613972
Brand: BRAND™ 71772
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af High-density Polyethylene.BRAND™ HDPE-spande inkluderer et håndtag og gradueringsmærker. Uden tud. Push-on låg kan købes separat.
  • Fremstillet af højdensitetspolyethylen.
  • Uddannet.
  • Inkluderer håndtag.
  • Uden tud.
  • Push-on låg kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 240 mm
Inkluderer Håndtag