Få mere at vide
BRAND™ HDPE spand
Artikelnummer. 10633972 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (metrisk):
5 l
Højde (metrisk):
240 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
10633972 Hver - -
10613972 Hver 5 l 240 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633972 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 71774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 DKK
    129.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.39 DKK
    19% Slukket
På lager
Fremstillet af High-density Polyethylene.BRAND™ HDPE-spande inkluderer et håndtag og gradueringsmærker. Uden tud. Push-on låg kan købes separat.
  • Fremstillet af højdensitetspolyethylen.
  • Uddannet.
  • Inkluderer håndtag.
  • Uden tud.
  • Push-on låg kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gradueringer Ja
Inkluderer Håndtag