Få mere at vide
BRAND™ HDPE spand
Artikelnummer. 10613972 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Højde (metrisk):
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10613972 5 l 240 mm Hver
10633972 - - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10613972 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 71772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 DKK
    133.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.79 DKK
    4% Slukket
På lager
Fremstillet af High-density Polyethylene.BRAND™ HDPE-spande inkluderer et håndtag og gradueringsmærker. Uden tud. Push-on låg kan købes separat.
  • Fremstillet af højdensitetspolyethylen.
  • Uddannet.
  • Inkluderer håndtag.
  • Uden tud.
  • Push-on låg kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 240 mm
Inkluderer Håndtag