Få mere at vide
Velp Scientifica™ Polyethylen flaske
Shop alle Velp produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug i Rotax 6.8 overheadblander
- Fremstillet af polyethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Til brug med (udstyr) | ROTAX |
| Type | Flaske |
| Materiale | Polyethylen |