Få mere at vide
Alpha Packaging™ Biohazard-poser af polyethylen
Artikelnummer. 12370529
Skift visning
Bredde (metrisk):
140 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12370529 140 mm Pakke med 100
12390529 150 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12370529 Leverandør Alpha Packaging™ Leverandørnr. 12370529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    85.75 DKK / Pakke med 100
    Spare 15.25 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Brug enten almindeligt eller trykt Alpha Packaging™ Biohazard-poser af polyethylen til prøveindsamling og -transport. De er trykt med en biohazard advarsel.
  • Almindelig eller trykt med en advarsel om biologisk fare
  • Åbning i bredden. 50 μm tykkelse
  • Genlukkelig sektion til prøven
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Produkttype Biohazard taske
Bredde (metrisk) 140 mm
Tykkelse (metrisk) 50 μm