Få mere at vide
Brady™ Polyethylen barrierebånd
Farve:
Sort på rød
Yellow
Vist tekst:
FARE
Warning Works
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | BT-FARE RØD-75MMX250M |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1 rulle |
| Oversigt | Barrikadebånd - Fare |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Tykkelse | 0075 mm |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Sprog | Dansk |
| Vist tekst | FARE |
| Produkttype | Båndbarriere |
| Vis mere |