Få mere at vide
Masterflex™ Y-stik i polyethylen
Slangestørrelse:
1/2 tomme.
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Y-stik med modhager
- Polyethylen
- Fås i pakke med ti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Barb-forbindelser |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | HDPE |
| Slangestørrelse | 1/8 tommer |
| Slange Barb | 1/8 tommer |
| Udløbsport | 1/8 tommer |
| Port størrelse | 1/8 tommer |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Y-stik med modhager |