Få mere at vide
Masterflex™ Y-stik i polyethylen
Artikelnummer. 11770229
Slangestørrelse:
1/2 tomme.
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11770229
Brand: Masterflex™ 3072603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til anvendelser såsom lægemidler, laboratorier, industri/fremstilling, vandprøvetagning, fødevareforarbejdning
  • Y-stik med modhager
  • Polyethylen
  • Fås i pakke med ti
Tekniske data
Oversigt Barb-forbindelser
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Slangestørrelse 1/8 tommer
Slange Barb 1/8 tommer
Udløbsport 1/8 tommer
Port størrelse 1/8 tommer
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Y-stik med modhager