Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polyethylen Bailer
Artikelnummer. 11790059 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,06 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11790059 4,06 mm Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 11790059 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9915702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1672.24 DKK / Pakke med 24
    Spare 132.76 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Engangsbailer med tilspidsede ender og ledningsklods, der ikke hænger sammen, for at reducere hængende og snavs. Cole-Parmer™ Polyethylen Bailer inkluderer en vinklet dyse for at sikre positiv kontraventilkontrol.
  • Engangsbailer
  • Tilspidsede ender og ledningsknuser, der ikke hænger sammen, for at reducere hængende og snavs
  • Vinklet dyse sikrer positiv kontraventilkontrol
  • Virgin polyethylen konstruktion giver styrke og holdbarhed
Tekniske data
Produkttype Bailer
Materiale Polyethylen
Inkluderer En kontraventil
Diameter (metrisk) Udvendig 4,06 mm
Længde (metrisk) 91.4 cm