Få mere at vide
Bryson Packaging™ Polyethylene Bags
Artikelnummer. p-8000588
Bredde (metrisk):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Højde (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
Mængde:
100-pakning
50-pakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 12310499
Brand: Bryson Packaging™ BAJ300050J
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags.
  • Available in a wide range of sizes/capacities
  • Suitable for food use
Tekniske data
Oversigt Bag
Materiale Polyethylene
Mængde 100-pakning
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) 150 mm