Få mere at vide
Bryson Packaging™ Polyethylene Bags
Produktkod. 12340499
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bredde (metrisk):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Højde (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
Mængde:
100-pakning
50-pakning
Förpackningsstorlek
Pakke med 100
Pakke med 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12340499
missing translation for 'mfr': Bryson Packaging™ BAJ300110R
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags.
  • Available in a wide range of sizes/capacities
  • Suitable for food use
Specifikationer
Oversigt Bag
Materiale Polyethylene
Mængde 50-pakning
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 200 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.