Få mere at vide
Bryson Packaging™ Polyethylene Bags
Bredde (metrisk):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Højde (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
Mængde:
100-pakning
50-pakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Available in a wide range of sizes/capacities
- Suitable for food use
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bag |
| Materiale | Polyethylene |
| Mængde | 100-pakning |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |