Få mere at vide
S Murray™ Polyethylen, Aspirator flaske
Artikelnummer. 12765285
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12765285 10 L Hver
1 options
Artikelnummer. 12765285 Leverandør S Murray™ Leverandørnr. P023/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.64 DKK
    165.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 204.96 DKK
    55% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Metrisk kapacitet: 10 L
Capacity Metric: 10 L
  • Skrue på låg
  • Med bærehåndtag
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Udvendig 205 mm
Højde (metrisk) med lukning 378 mm
Materiale Polyethylen
Produkttype Aspirator flaske