Få mere at vide
Cytiva PEEK Union M6 Hunstik 1/16 tommer.
Artikelnummer. 11555734 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
ÄKTA Chromatography Systems og A-900 eller A-905 Autosampler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11555734
Brand: Cytiva 18112394
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 1/16 tommer slange ind ÄKTA™ kromatografisystemer. Cytiva PEEK Union M6 Hunkonnektor 1/16'' er lavet af førsteklasses polyetheretherketon og er inkluderet i ÄKTAdesign XT-sættet.
Inkluderet i ÄKTAdesign XT-sættet til tilslutning af Autosampler A-900 eller A-905 til ÄKTAexplorer-systemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Union
Forbindelser M6 Kvinde, 1/16 in.
Materiale PEEK
Farve Sort
Til brug med (udstyr) ÄKTA Chromatography Systems og A-900 eller A-905 Autosampler