Få mere at vide
Cytiva Polyethertherketon Fingertæt smalt hoved hankonnektor
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,16 mm
Pakningsstørrelse:
10 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fingertæt hankonnektor med smalt hoved |
| Materiale | PEEK |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,16 mm |