Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethersulfon membraner
Artikelnummer. p-8003192 Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11755305
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Polyethersulfonmembraner har en meget asymmetrisk porestruktur, der giver effektiv belastningskapacitet og høj flowhastighed.
  • Meget asymmetrisk porestruktur giver effektiv belastningskapacitet og høj flowhastighed
  • Hydrofil og lavet med polyethersulfon polymer
  • Designet til at fjerne partikler under generel filtrering
  • Lave protein- og lægemiddelbindingsegenskaber gør den ideel til brug i life science-applikationer
Tekniske data
Autoklaverbar Ja
Bubble Point 3,4 bar
Farve Hvid
Materiale PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 30 ml/min./ cm2
Til brug med (applikation) Filtrering af specielle kemiske reagenser, højtemperaturvæsker, filtrering af specielle kemiske reagenser, højtemperaturvæsker, filtrering af lægemidler
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Diameter (metrisk) 25 mm