Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethersulfon membraner
Artikelnummer. 11785305 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11785305 0,45 μm 47 mm Pakke med 100
11755305 0,2μ m 25 mm Pakke med 100
11765305 0,2μ m 47 mm Pakke med 100
11775305 0,45 μm 25 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11785305
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Polyethersulfonmembraner har en meget asymmetrisk porestruktur, der giver effektiv belastningskapacitet og høj flowhastighed.
  • Meget asymmetrisk porestruktur giver effektiv belastningskapacitet og høj flowhastighed
  • Hydrofil og lavet med polyethersulfon polymer
  • Designet til at fjerne partikler under generel filtrering
  • Lave protein- og lægemiddelbindingsegenskaber gør den ideel til brug i life science-applikationer
Tekniske data
Autoklaverbar Ja
Bubble Point 2,7 bar
Farve Hvid
Materiale PES
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 21 ml/min./cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af specielle kemiske reagenser, højtemperaturvæsker, filtrering af specielle kemiske reagenser, højtemperaturvæsker, filtrering af lægemidler
Gasflowhastighed 16L/min./ cm2
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (metrisk) 47 mm