Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethersulfon membraner
Artikelnummer. 11755305 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
11755305 0,2μ m 25 mm Pakke med 100
11765305 0,2μ m 47 mm Pakke med 100
11775305 0,45 μm 25 mm Pakke med 100
11785305 0,45 μm 47 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11755305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 DKK
    297.47 DKK / Pakke med 100
    Spare 16.53 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Polyethersulfonmembraner har en meget asymmetrisk porestruktur, der giver effektiv belastningskapacitet og høj flowhastighed.
  • Meget asymmetrisk porestruktur giver effektiv belastningskapacitet og høj flowhastighed
  • Hydrofil og lavet med polyethersulfon polymer
  • Designet til at fjerne partikler under generel filtrering
  • Lave protein- og lægemiddelbindingsegenskaber gør den ideel til brug i life science-applikationer
Tekniske data
Autoklaverbar Ja
Bubble Point 3,4 bar
Farve Hvid
Materiale PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 30 ml/min./ cm2
Til brug med (applikation) Filtrering af specielle kemiske reagenser, højtemperaturvæsker, filtrering af specielle kemiske reagenser, højtemperaturvæsker, filtrering af lægemidler
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100 pakke
Type Almindelig skive
Befugtningsevne Ja
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Diameter (metrisk) 25 mm