Få mere at vide
Cytiva Polyetheretherketon slangefitting til SRTC-3 M6 Kvinde
Artikelnummer. 11709575 Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11709575
Brand: Cytiva 19214401
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Slangefitting
Diameter (metrisk) Udvendig 1.8 mm
Materiale PEEK
Diameter (metrisk) Indvendig 1,5 mm
Til brug med (udstyr) Til SRTC-3 M6 Kvinde