Få mere at vide
Cytiva Polyetheretherketon magnetventil PSV-50
Artikelnummer. 11668883 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Driftstryk:
2 bar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Driftstryk Pakningsstørrelse
11668883 2 bar Hver
1 options
Artikelnummer. 11668883 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 19199401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8370.00 DKK
    7836.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 534.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fremragende opløsningsmiddelresistens
Magnetventiler PSV-50 og trevejsventilen kan betjenes af de fleste fraktionssamlere. Begge har trykgrænser på 2 bar (0,2 MPa, 29 psi) og fremragende opløsningsmiddelresistens. PSV-50 bruges til gradientdannelse med HiLoad Pumpe P-50 og flowdiversering med de fleste fraktionssamlere. Lang levetid og nul dødvolumen gør trevejsventilen til et glimrende valg til omledning af fraktionskollektorflow i SuperFrac .
  • En række manuelle og automatiserede ventiler, der opfylder en række ydelseskrav.
  • Designet til biokompatibilitet og mange års pålidelig service, hver kan indsættes i flowbanen uden at forårsage unødvendig blanding eller prøvefortynding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Keramik, PTFE, ECTFE
Model- PSV-50
Driftstryk 2 bar
Type Magnetventil PSV-50