Få mere at vide
Cytiva PEEK Prøve loops
Artikelnummer. 11306971 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
100μ l
500 μl
1 mL
2 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11306971
Brand: Cytiva 18111399
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Modstår organiske opløsningsmidler og saltbuffere, der almindeligvis anvendes til kromatografi af biomolekyler. Cytiva Life Sciences™ PEEK Sample Loops er et vigtigt tilbehør til kromatografiapplikationer.
  • Befugtede dele er modstandsdygtige over for organiske opløsningsmidler
  • Befugtede dele er modstandsdygtige over for saltbuffere
  • Undtagen 100 % ethylacetat, 100 % hexan og 100 % tetrahydrofuran
  • Polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sample loop
Materiale PEEK
Forbindelsesstørrelse (metrisk) 1.58 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.75 mm
Volumen (metrisk) 500 μl