Få mere at vide
Cytiva PEEK Prøve loops
Product Code. 10852041 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
100μ l
500 μl
1 ml
2 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Unit Size:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Unit Size
10852041 5 ml 1 mm Hver
11360032 100μ l 0,5 mm Hver
11370032 1 ml 0,75 mm Hver
11390032 2 ml 0,75 mm Hver
11306971 500 μl 0,75 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10852041 Supplier Cytiva Supplier No. 18114053
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Add to basket
Add to basket
Modstår organiske opløsningsmidler og saltbuffere, der almindeligvis anvendes til kromatografi af biomolekyler. Cytiva Life Sciences™ PEEK Sample Loops er et vigtigt tilbehør til kromatografiapplikationer.
  • Befugtede dele er modstandsdygtige over for organiske opløsningsmidler
  • Befugtede dele er modstandsdygtige over for saltbuffere
  • Undtagen 100 % ethylacetat, 100 % hexan og 100 % tetrahydrofuran
  • Polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Sample loop
Materiale PEEK
Forbindelsesstørrelse (metrisk) 1.58 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Volumen (metrisk) 5 ml