Få mere at vide
Cytiva Polyetheretherketon (PEEK ) Silica Microfraction Collection Kit
Shop alle Cytiva produkter
Materiale:
PEEK, Silica
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PEEK, Silica |
| Type | Mikrofraktionsopsamlingssæt |
| Inkluderer | 1 x slange med en muffe formonteret, i.d. 0,15 mm, =L 800 mm (Silica), 1 x Ærme od 1/16 tommer, i.d. 405μ m (silica), 2 x fingertæt smal, hovedforbindelse (PEEK ), for 1/16 in. od slanger, 1 x Instruktion for mikrofraktionsopsamling |
| Mængde | 1 sæt |