Få mere at vide
Cytiva Polyetheretherketon motorventil PV-908
Artikelnummer. 10606900 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Driftstryk:
250 bar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Driftstryk Pakningsstørrelse
10606900 250 bar Hver
1 options
Artikelnummer. 10606900 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18110841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41575.00 DKK
    38941.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2634.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Motorventil PV-908, 25 Mpa, kan bruges som søjleventil eller udløbsventil påÅ KTA design systemer
Motorventil PV-908, 25 Mpa, kan bruges som søjleventil eller udløbsventil påÅ KTA design systemer. INV-907, IV-908 og PV-908 er motoriserede ventiler, der bruges iÅ KTAdesign platform. INV-907 er en 7-ports ventil (fig. 1), primært beregnet til prøveinjektion. IV-908 og PV-908 er 8-ports versioner til valg af kolonner, prøver eller buffere. IV-908 kan bruges ved tryk op til 20 bar (2 Mpa, 290 psi) og bruges på lavtrykssiden i et system, og PV-908 og INV-907 kan fungere op til 250 bar (25 Mpa, 3625 psi) og bruges på højtrykssiden i et system. Alle ventiler styres via UNICORN .
  • En række manuelle og automatiserede ventiler, der opfylder en række ydelseskrav.
  • Designet til biokompatibilitet og mange års pålidelig service, hver kan indsættes i flowbanen uden at forårsage unødvendig blanding eller prøvefortynding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Vandige opløsninger og organiske opløsningsmidler
Inkluderer UniNet kabel
Materiale PEEK
Model- PV-908
Driftstryk 250 bar
Type Motorventil PV-908
Antal havne 8 havne