Få mere at vide
Cytiva Polyetheretherketon flow omledningsventil
Artikelnummer. 10319799 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Driftstryk:
2 bar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Driftstryk Pakningsstørrelse
10319799 2 bar Hver
1 options
Artikelnummer. 10319799 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11001170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10230.00 DKK
    9577.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 653.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tillader flowafledning til spild
Ventil FV-923 ventil tillader flowafledning til spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PEEK
Driftstryk 2 bar
Type Flow omledningsventil