Få mere at vide
Bryson Packaging™ Polyethylen tasker
Bredde (metrisk):
50 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Polyethylen, genlukkelige poser, klare eller med tre skrive-på-stænger til mærkning. Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Grib tætning |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af papirvarer |
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Mængde | 100 pakke |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Højde (metrisk) | 190 mm |
| Produkttype | Taske |