Få mere at vide
Sperian™ Polyester Webbing forankring
Artikelnummer. 12652793
Skift visning
Længde (metrisk):
1.2 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12652793 1.2 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12652793 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1002918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.30 DKK
    112.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 145.96 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 23-03-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Til brug med (applikation) Den alsidige hurokheveder kan bruges til mange fortøjningspunkter.
Vægt (metrisk) 0.21kg
Længde (metrisk) 1.2 m
Materiale polyester
Produkttype Webbing Anchorage