Få mere at vide
Cole-Parmer™ Brugsbørste med håndtag, polyesterbørster
Shop alle Cole-Parmer produkter
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Syntetisk blok er fugt- og bakteriesikker.
- Ophængshul giver nem opbevaring.
- Det knudrede greb giver sikker håndtering.
- Brugsbørsterne kommer med mellemstive krympede børster for at hjælpe med at transportere mere vand eller opløsning til rengøringsoverfladen.
- Anvendelser omfatter gryder, pander, kar, kedler og diske.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Brugsbørste |
| Børstemateriale | Polyester |
| Børstehår type | Stiv |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Farve | Rød |
| Diameter (engelsk) | 5,1 tommer |
| Diameter (metrisk) | 130 mm |
| Til brug med (applikation) | Generel rengøring |
| Længde (engelsk) | 5,5'' |
| Længde (engelsk) Håndtag | 8 tommer |
| Vis mere |