Få mere at vide
Fisherbrand™ Hård Spots™ Røretiketter
Artikelnummer. p-8010654
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12378817
Brand: Fisherbrand™ TSPOTSY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sørg for, at mikrorørsetiketter forbliver i enhver laboratorieprocedure. Hård Spots™ Røretiketter skræller eller migrerer ikke, selv ved udsættelse for ekstreme temperaturer, ætsende midler eller centrifugering. Forudskårne runde etiketter i to størrelser fås i en række forskellige farver. 1.000 etiketter pr. rulle.
Overlegen i forhold til konventionelle tape og etiketter til brug i forsknings- og kliniske laboratorier.
  • Konstrueret af tynd, kemisk inert polyolefin med stærk akrylklæber.
  • Klæber til de fleste plastik-, glas- og metalmikrorør og andre genstande.
  • Etiketter vil ’ikke skrælle eller migrere, så de kan glide let i centrifugerotorer uden at binde eller fange.
  • Bredt udvalg af farver til nem prøve- eller forskeridentifikation.
  • Runde, forskårne, aftagelige etiketter til tube toppe i praktiske dispenseringsruller.
  • Størrelse til mikrocentrifugerør.
    • Tough Spots med en diameter på 9,5 mm er ideelle til 0,5 ml mikrorør.
    • Tough Spots med en diameter på 13 mm er ideelle til 1,5 / 2,0 ml rør.
Tåler ekstreme miljøer, så rør forbliver tydeligt identificeret.
  • Varme: dampautoklavering, kogende vand
  • Koldt: fryser temperaturer til -80 °C
  • Organiske opløsningsmidler og kaustiske midler
  • Centrifugering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Gul
Vise Tom
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Varmekrympende polyolefin
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi None
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Vis tekst Tom
Til brug med (applikation) Mikrocentrifugerør og andre beholdere i forsknings- og klinisk laboratorium
Til brug med (udstyr) 0,5 ml rør
Etiketter pr. række 2
Mængde 1000/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +80 °C
Dimensioner (LxB) 1 x 1 cm
Længde (engelsk) 0.4 in.
Bredde (engelsk) 0.4 in.
Bredde (metrisk) 1 cm
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 9,5 mm