Få mere at vide
Fisherbrand™ Hård Spots™ Røretiketter
Beskrivelse
Overlegen i forhold til konventionelle bånd og etiketter til brug i forskning og kliniske laboratorier.
- Konstrueret af tynd, kemisk inert polyolefin med stærk akryllim.
- Sætter sig fast på de fleste plastik-, glas- og metal-mictrotuber samt andre genstande.
- Etiketter vil ikke skalle af eller migrere, så de kan nemt glide i centrifugerotorer uden at sætte sig fast eller sætte sig fast.
- Bredt udvalg af farver til nem prøve- eller forskeridentifikation.
- Runde, færdigskårne, aftagelige etiketter til tubetoppe i praktiske doseringsruller.
- Dimensioneret til mikrocentrifugerør.
- Tough Spots med 9,5 mm diameter er ideelle til 0,5 ml mikrorør.
- 13 mm diameter Tough Spots er ideelle til 1,5 / 2,0 ml rør.
Tåler ekstreme miljøer, så rørene forbliver tydeligt identificerede.
- Varme: dampautoklavering, kogende vand
- Kold: frysertemperaturer ned til -80 °C
- Organiske opløsningsmidler og ætsende midler
- Centrifugering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Blå |
| Slutte | Matte |
| Format | Rul |
| Materiale | Varmekrympende polyolefin |
| Print teknologi | Ingen |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis tekst | Tom |
| Vis mere |