Få mere at vide
Fisherbrand™ Hård Spots™ Røretiketter
Artikelnummer. 12358817
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Diameter (metrisk):
9,5 mm
11 mm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12358817 Hvid 11 mm Pakke med 1000
12378817 Gul 9,5 mm Pakke med 1000
12398817 Blå 9,5 mm Pakke med 1000
12388817 Grøn 9,5 mm Pakke med 1000
12368817 Rød 9,5 mm Pakke med 1000
12308827 Hvid 12,7 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12358817 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. HEATSPOTS
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at mikrorørsetiketter forbliver i enhver laboratorieprocedure. Hård Spots™ Røretiketter skræller eller migrerer ikke, selv ved udsættelse for ekstreme temperaturer, ætsende midler eller centrifugering. Forudskårne runde etiketter i to størrelser fås i en række forskellige farver. 1.000 etiketter pr. rulle.
Overlegen i forhold til konventionelle bånd og etiketter til brug i forskning og kliniske laboratorier.
  • Konstrueret af tynd, kemisk inert polyolefin med stærk akryllim.
  • Sætter sig fast på de fleste plastik-, glas- og metal-mictrotuber samt andre genstande.
  • Etiketter vil ikke skalle af eller migrere, så de kan nemt glide i centrifugerotorer uden at sætte sig fast eller sætte sig fast.
  • Bredt udvalg af farver til nem prøve- eller forskeridentifikation.
  • Runde, færdigskårne, aftagelige etiketter til tubetoppe i praktiske doseringsruller.
  • Dimensioneret til mikrocentrifugerør.
    • Tough Spots med 9,5 mm diameter er ideelle til 0,5 ml mikrorør.
    • 13 mm diameter Tough Spots er ideelle til 1,5 / 2,0 ml rør.
Tåler ekstreme miljøer, så rørene forbliver tydeligt identificerede.
  • Varme: dampautoklavering, kogende vand
  • Kold: frysertemperaturer ned til -80 °C
  • Organiske opløsningsmidler og ætsende midler
  • Centrifugering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyolefin
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mikrocentrifugerør og andre beholdere i forsknings- og klinisk laboratorium
Til brug med (udstyr) 0,5 ml rør
Etiketter pr. række 2
Mængde 1000/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +80 °C
Dimensioner (L x B) 1 x 1 cm
Længde (engelsk) 0,4 tommer
Bredde (engelsk) 0,44 tommer
Bredde (metrisk) 11 mm
Diameter (engelsk) 0,44 tommer
Diameter (metrisk) 11 mm