Få mere at vide
Brady™ Transportskilte i polyester
Artikelnummer. p-8000092
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10020244
Brand: Brady™ 257506
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer ADR 4,1-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst Brandfarligt fast stof 4
Produkttype Transportskilt
Farve Rød på hvid