Få mere at vide
Brady™ Transportskilte i polyester
Artikelnummer. 10745145 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10745145 200 mm Hver
10020244 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745145 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 257505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.60 DKK
    44.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.17 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer ADR 3A-200 *200-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-110° C
Form Diamant
Vist tekst Meget brandfarlig væske 3
Produkttype Transportskilt
Farve Rød