Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Hård Tags™ Røretiketter
Sørg for, at mikrorørsetiketter forbliver i enhver laboratorieprocedure. Hård Tags™ Røretiketter skræller eller migrerer ikke, selv ved udsættelse for ekstreme temperaturer, ætsende midler eller centrifugering.
Brand: Heathrow Scientific™ HEATTSW-1000
Beskrivelse
Overlegen i forhold til konventionelle tape og etiketter til brug i forsknings- og kliniske laboratorier.- Konstrueret af tynd, kemisk inert polyolefin med stærk akrylklæber.
- Wrap-around etiketter klæber til de fleste plastik-, glas- og metalmikrorør og andre genstande.
- Etiketter vil ’ikke skrælle eller migrere, så de kan glide let i centrifugerotorer uden at binde eller fange.
- Bredt udvalg af farver til nem prøve- eller forskeridentifikation.
- Forudskårne, aftagelige etiketter i praktiske dispenseringsruller eller printerark uden papirstop.
- Størrelse til mikrocentrifugerør:
- 24 x 13 mm Tough Tags er ideelle til 0,5 ml mikrorør.
- 33 x 13 mm Tough Tags er ideelle til 1,5 / 2,0 ml rør.
- Varme: dampautoklavering, kogende vand
- Koldt: fryser temperaturer til -80 °C
- Organiske opløsningsmidler og kaustiske midler
- Centrifugering
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Hvid | |
Matte | |
Polyolefin | |
Ikke steril | |
0,5 ml rør | |
-80 °C | |
Rektangel | |
0,9 tommer. | |
0,5 tommer |
Akryl | |
Tom | |
Rulle | |
Etiketter | |
Mikrocentrifugerør og andre beholdere i forsknings- og klinisk laboratoriet | |
Engangsbrug | |
1000/Pk. | |
24 x 13 mm | |
24 mm | |
13 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Heathrow Scientific™ Hård Tags™ Røretiketter > Tough Tags™ Tube Labels; Dimensions (L x W): 24 x 12.5 mm; Color: White
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion