Få mere at vide
Brady™ Etiketter til udskrivning af termotransfer af polyester
Artikelnummer. 13029302
Change view
Click to view available options
Bredde (metrisk):
6,35 mm
25,4 mm
76,2 mm
Højde (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
27,94 mm
Unit Size:
1 pakke
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
13029302 76,2 mm 6,35 mm 1 rulning
11890625 25,4 mm 12,70 mm 1 pakke
12809848 6,35 mm 27,94 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 13029302 Supplier Brady™ Supplier No. 030129
Only null left
Add to basket
Add to basket
Printbare, selvlaminerende polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: Dette materiale er UL, CSA og AGA godkendt med dets respektive farvebånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
  • 5000 Etiket(e) / Rulle(r), 2 Rulle(r) / Pakke
Specifications
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt IP™ Aktiverede termiske overførselsetiketter, der kan udskrives
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Printplademærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81 Labelprinter, BRADY IP™ Serielabelprinter, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BRADYPRINTER PR Plus Series Labelprinter, THT 3 tommer. Core printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 2500 etiketter/rulle
Mængde 2500 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 0.25 in H x 3 in W
Størrelse (metrisk) 6.35 mm H x 76.20 mm W
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9.53 mm
Dimensioner (L x B) 6.35 x 76.2 mm
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Længde (metrisk) 6.35 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76,2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Højde (metrisk) 6,35 mm
Alternativt varenummer THT-16-423-2.5