Få mere at vide
Brady™ Etiketter til udskrivning af termotransfer af polyester
Bredde (metrisk):
6.35 mm
25.4 mm
76.2 mm
Højde (metrisk):
6.35 mm
12.70 mm
27.94 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Beskrivelse
- Polyesteretiketter til termotransferprintere.
- Bemærk venligst: Dette materiale er UL, CSA og AGA godkendt med dets respektive farvebånd.
- Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
- 5000 Etiket(e) / Rulle(r), 2 Rulle(r) / Pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Selvklæbende |
| Farve | Hvid/gennemsigtig |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Etiketter |
| Til brug med (applikation) | Laboratoriemærkning |
| Vis mere |