Få mere at vide
Brady™ Etiketter til udskrivning af termotransfer af polyester
Artikelnummer. 11890625
Skift visning
Bredde (metrisk):
6,35 mm
25,4 mm
76,2 mm
Højde (metrisk):
6,35 mm
12,70 mm
27,94 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
11890625 25,4 mm 12,70 mm 1 pakke
12809848 6,35 mm 27,94 mm 1 rulning
13029302 76,2 mm 6,35 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11890625 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018651
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, selvlaminerende polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: Dette materiale er UL, CSA og AGA godkendt med dets respektive farvebånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
  • 5000 Etiket(e) / Rulle(r), 2 Rulle(r) / Pakke
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt IP™ Aktiverede termiske overførselsetiketter, der kan udskrives
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 3 tommer. Kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 10000 Etiketter/Pk.
Mængde 10,000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 0.5 in H x 1 in W
Størrelse (metrisk) 12.70 mm H x 25.40 mm W
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 12.7 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Højde (metrisk) 12,70 mm
Alternativt varenummer THT-59-423-10