Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 13039272
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25,4 x 50,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
13039272 25,4 x 50,8 mm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 13039272 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 031330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, ultra aggressive polyesteretiketter til termotransferprintere. Bemærk venligst: Dette materiale er UL- og CSA-godkendt med dets respektive farvebånd. Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
  • Printbare, ultra aggressive polyesteretiketter til termotransferprintere. Bemærk venligst: Dette materiale er UL- og CSA-godkendt med dets respektive farvebånd. Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Oversigt IP™ Aktiverede termiske overførselsetiketter, der kan udskrives
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Pulver
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Generel identifikation, Lager- og kontrolmærkning
Til brug med (udstyr) Flasker, kolber og fade, koniske og store rør, centrifuger, Eppendorf og PCR-rør, hætteglas og rør, hætteglastoppe
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- THT-17-483-3
nr. pr. pakke 3000 etiketter/rulle
Mængde 3000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (L x B) 25,4 x 50,8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 1 in
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer THT-7-483-3