Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Description
- Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
- Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
- Driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt, CSA accepteret, AGA godkendt, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | IP™ Aktiveret |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu