Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 11836043
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 11836043
Brand: Brady™ 236715
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels er lavet af permanent polyester (B-423), som er ideel til elektronisk PCB og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC, UL-anerkendt, CSA-accepteret
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Satin
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Kredsløbskort og komponentidentifikation, Laboratorieidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus-serien, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 50.1 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Model- BPT-6-8423-2.5
nr. pr. pakke 2500 Label(s) / Roll
Mængde 1 stk.
Form Rektangel
Størrelse 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Størrelse (metrisk) 38,1 B x 19 mm H
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0028 in.
Tykkelse (metrisk) 0.017 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22.05 mm
Dimensioner (LxB) 19.05 x 38.10 mm
Længde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 38.10 mm
Bredde (metrisk) tape 108 mm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (metrisk) 31.75 mm
Alternativt varenummer BPT-6-8423-2.5