Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 11810855
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 11810855
Brand: Brady™ 030105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels er lavet af permanent polyester (B-423), som er ideel til elektronisk PCB og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt, CSA accepteret, AGA godkendt, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format IP™ Aktiveret
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Kredsløbskort og komponentidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™81 Labelprinter; BRADY IP™ Serie Label Printer; BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter
Vandret gentagelse (metrisk) 20.32 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-1-423-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 1000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Størrelse (metrisk) 19 x 6,35 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.019 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8.89 mm
Dimensioner (LxB) 0,25 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0.25 in.
Bredde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (metrisk) 19 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 19.05 mm
Bredde (metrisk) tape 85.09 mm
Højde (engelsk) 0.25 in.
Højde (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer THT-1-423-10