Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 11583784
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 11583784
Brand: Brady™ 030221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels er lavet af permanent polyester (B-423), som er ideel til elektronisk PCB og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt, CSA accepteret, AGA godkendt, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format IP™ Aktiveret
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Kredsløbskort og komponentidentifikation, Laboratorieidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, og IP™ Serie printere, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.31 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-41-423-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 4.75 mm (H)
Størrelse (metrisk) 25,4 B x 4,75 mm H
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.019 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 7.29 mm
Dimensioner (LxB) 4.75 x 25.40 mm
Længde (engelsk) 0.187 in.
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Bredde (metrisk) tape 85.09 mm
Højde (engelsk) 0.187 in.
Højde (metrisk) 4.75 mm
Alternativt varenummer THT-41-423-10