Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 11503734
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 mm dia.
15.24 x 48.26 mm (W x H)
15.24 x 66.68 mm (W x H)
15.24W x 38.1 mmH
18.26W x 25.46 mmH
19 x 6.35 mm (W x H)
19W x 38.1 mmH
19W x 6.35 mmH
22.86W x 19 mmH
22.86W x 22.86 mmH
25.4 x 12.70 mm (W x H)
25.4W x 12.7mmH
25.4W x 4.75mmH
25.4W x 76.2mmH
25.4W x 9.53 mmH
31.75W x 19 mmH
34.93W x 45.72 mmH
38.10W x 6.35mmH
38.1W x 19 mmH
40W x 15 mmH
41.28 x 15.24 mm (W xH)
48.26W x 6.35 mmH
5.08W x 22.86 mmH
50.8 x 25.4 mm (W x H)
50.8W x 25.4 mmH
50.8W x 6.35 mmH
57.15W x 19 mmH
76.20W x 25.4mmH
76.20W x 50.8 mmH
76.2W x 25.4mmH
88.9W x 38.1 mmH
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 11503734
Brand: Brady™ 030142
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels er lavet af permanent polyester (B-423), som er ideel til elektronisk PCB og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt, CSA accepteret, AGA godkendt, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt PermaShield Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format IP™ Aktiveret
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Generel og industriel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100 og i7100, BradyPrinter PR Plus-serien, og IP™ Serieprinter, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 41.91 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-22-423-2
nr. pr. pakke 2000 Label(s) / Roll
Mængde 2000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 31.75 mm (W) x 19.05 mm (H)
Størrelse (metrisk) 31.75W x 19 mmH
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0059 in.
Tykkelse (metrisk) 0.037 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (LxB) 19.05 x 31.75 mm
Længde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (engelsk) 1.25 in.
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 31.75 mm
Bredde (metrisk) tape 85.09 mm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (metrisk) 19 mm
Alternativt varenummer THT-22-423-2