Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 10679343
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 10679343
Brand: Brady™ 217097
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels er lavet af permanent polyester (B-423), som er ideel til elektronisk PCB og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktivet 2002/95/EC
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Selvlaminerende
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- BPT-650-461-AW
nr. pr. pakke 2000 Label(s) / Roll
Mængde 2000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 88.90 mm (W) x 38.10 mm (H)
Størrelse (metrisk) 88,9 B x 38,1 mm H
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in.
Tykkelse (metrisk) 0.012 mm
Dimensioner (LxB) 88.90 mm (W) x 38.10 mm (H)
Længde (engelsk) 1.5 in.
Længde (metrisk) 9 m
Bredde (engelsk) 3.5 in.
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 88.90 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 88.90 mm
Højde (engelsk) 1.5 in.
Højde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) printbart område 38.1 mm
Alternativt varenummer BPT-650-461-AW