Få mere at vide
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 10630134
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 10630134
Brand: Brady™ 030131
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels er lavet af permanent polyester (B-423), som er ideel til elektronisk PCB og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt, CSA accepteret, AGA godkendt, Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format IP™ Aktiveret
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Aktiv identifikation, laboratorie identifikation, rating og navneskilte
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP86
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-17-423-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Størrelse (metrisk) 50,8 x 25,4 mm (B x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.019 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (LxB) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Længde (engelsk) 1 in.
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer THT-17-423-3